Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 65-mm-Skala, 29.218 LPM Luft
Katalognr. MFLX03266-90
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:29218 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:65-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, 798 ml/min Wasser
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:03266-90
- Float material:Saphir
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:29218 ml/min
- Max. argon flow rate:24597 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:24630 ml/min
- Max. H₂ flow rate:106000 ml/min
- Max. helium flow rate:67754 ml/min
- Max. N₂ flow rate:30337 ml/min
- Max. O₂ flow rate:27901 ml/min
- Max. water flow rate:798 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:PTFE
- Fitting material:PTFE und Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together