Masterflex® Variable-Area Single-Tube Frame, 65-mm Scale; No Valve Port, Aluminum
MFLX03220-00
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium—eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate ist nicht erforderlich
- Einsatz mit Medien für Labor- und Industrieanwendungen
- Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ—bestellen Sie jede Komponente separat
- Je nach erforderlicher chemischer Kompatibilität können Sie zwischen benetzten Teilen aus Aluminium oder Edelstahl wählen
- Hergestellt mit 1/8“ NPT(F)-Verbindern
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussröhrchen an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie einen Rahmen entsprechend der von Ihnen benötigten Durchflusskapazität, dem Durchflussmuster und den von Ihnen benötigten benetzten Teilen.
Wählen Sie einen Rahmen mit Ventilanschluss, wenn Sie eine Ventilkartusche zur Durchflussregelung hinzufügen möchten.
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser im Gehäuse mit einer Röhre, 65-mm-Skala; Ohne Ventilanschluss, Aluminium
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No Valve Port
Frequently Bought Together