About this item
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
- Einsatz mit Medien für Labor- und Industrieanwendungen
- Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ—bestellen Sie jede Komponente separat
- Die Rahmen halten entweder zwei oder drei Rohre—je nach erforderlicher chemischer Kompatibilität können Sie zwischen benetzten Teilen aus Aluminium oder Edelstahl wählen
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussröhrchen an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie einen Rahmen entsprechend der von Ihnen benötigten Durchflusskapazität, dem Durchflussmuster und den von Ihnen benötigten benetzten Teilen.
Mit dieser Multiröhrchenanordnung mit Ventilen können Sie die Gaskonzentration jederzeit während eines Experiments genau erhöhen oder verringern – mischen Sie zwei oder drei Gase genau in der von Ihnen benötigten Konzentration. Die Anwendung beinhaltet ein Installationswerkzeug und Mischröhrchen. Hinweis: nur mit korrelierten 150-mm-Durchflussröhrchen verwenden. Durchflussröhrchen verfügen über eine Gaskorrelation.
- Anzahl der Kanäle:3
- Bezeichnung:Gasmischeraufbau mit drei Röhrchen, 150-mm-Durchflussröhrchen, Al
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:03218-54
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fitting material:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)