Masterflex® 2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal offen 1/16 24VDC
Catalog # MFLX01540-10
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
About this item
Ideal für die Verwendung mit hoch reinen oder korrosiven Flüssigkeiten.
- Alle benetzten Teile bestehen aus inertem PTFE
- Minimales Totvolumen reduziert Probleme mit eingeschlossenen Flüssigkeiten
Für 26“-Hg-Vakuum ausgelegt. Maximale Flusstemperatur beträgt 158 °F (70 °C). Alle Ventile haben eine 15“ Zuleitung. Ventile sind kompakt und leicht — sie können fast überall montiert werden. Ventile mit 1/16“-Öffnung haben Montagebohrungen nur a der Unterseite und Ventile mit 3/32“ und 5/32“-Öffnung haben Montagebohrungen an Ober- und Unterseite.
- Verbindungstyp:UNF
- Max. Druck:2 bar (30 psi)
- Netzanschluss:24 VDC, 4 W
- Bezeichnung:2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal offen 1/16 24VDC
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:01540-10
- Wetted materials:PTFE
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Ansprechzeit:20 ms
- Garantie:2 Jahre
- Orifice:1,5875 mm (0,0625")
- VE:1
- Flow pattern:Zwei-Wege, Normal Offen
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together