ContactUsLinkComponent
Masterflex® Mischverteiler-Magnetventil, PEEK; 2 Ein/1 Aus; 12VDC
Katalognr. MFLX01356-01
CE Compliant
undefined
Masterflex® Mischverteiler-Magnetventil, PEEK; 2 Ein/1 Aus; 12VDC
Katalognr. MFLX01356-01
CE Compliant
Über diesen Artikel
Hält aggressiven Flüssigkeiten stand.
  • Hervorragend für Systeme mit mehreren Flüssigkeiten oder Gasregelsysteme mit aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten
  • Medienberührende Teile aus PTFE oder PEEK
  • Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer
  • Geeignet für Druck- oder Vakuumanwendung
Diese stromlos geschlossenen Magnetmischventile zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch, minimales Totvolumen und schnelle Reaktionszeiten für alle Ihre Mischanforderungen aus. Alle Ventile sind mit PTFE-beschichteten Zuleitungsdrähten im Format 15" (Maß 26) versehen. Spezialbestellungen sind möglich für Ventile mit unterschiedlichem Membran- und Gehäusematerial oder größeren Durchflusswerten.—Erfragen Sie nähere Informationen telefonisch.
  • Verbindungstyp:
    UNF
  • Max. Druck:
    Eingangsport: 20 psi / Gemeinsamer Port: 35 psi
  • Netzanschluss:
    12 VDC, 2,6 W
  • Seal material:
    PTFE
  • Bezeichnung:
    Mischverteiler-Magnetventil, PEEK; 2 Ein/1 Aus; 12VDC
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    01356-01
  • Wetted materials:
    PEEK, PTFE
  • Max. temperature:
    70 °C (158 °F)
  • Garantie:
    2 Jahre
  • Orifice:
    1,5875 mm (0,0625")
  • VE:
    1
  • Flow pattern:
    2 Magnete, 2 Eingänge, 1 Ausgang
  • Inlet port:
    1/4"-28 UNF
  • Outlet port:
    1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together