Masterflex® Ismatec® MS-CA im Schrank montierte Minikartuschen-Peristaltikpumpe, 2-Kanäle, 6-Rollen, 20 U/min; 230 VAC
Katalognr. MFLX78012-95-CH
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Über diesen Artikel
Kompakte Montagestange—verwenden Sie die Pumpen fast überall.
- Ein Synchronmotor mit konstanter Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, wiederholbare Durchflussrate. Wechseln Sie die Schlauchgrößen, um unterschiedliche Durchflussraten zu erhalten.
Das Minikartuschen-Design bietet den einfachsten und bequemsten Schlauchwechsel von allen—der Schlauch kann sogar bei laufender Pumpe ausgetauscht werden! Bestellen Sie zusätzliche optionale Minikartuschen mit einstellbarer Okklusion, um den Druck auf jeden Kanal manuell zu variieren. Halten Sie zusätzliche 3-Stopp-Schläuche bereit, wenn ein schneller Schlauchwechsel erforderlich ist. (Scrollen Sie nach unten, um alle Zubehörteile zu sehen.)
Delivery: Enthält eine Montagestange mit 5-1/2"L x 1/2“ Durchmesser (14 x 0.5 cm), ein 6-ft (1.8-m). Netzkabel mit Stecker
- Maximale Durchflussrate:14,8 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50 Hz
- Steuertyp:Feste Drehzahl
- Max. Druck:22 psi
- Anzahl der Kanäle:2
- Bezeichnung:MS-CA im Schrank montierte Minikartuschen-Peristaltikpumpe, 2-Kanäle, 6-Rollen, 20 U/min; 230 VAC
- Höhe:14,3 cm
- Länge:13,3 cm
- Seq:083
- Environmentally Preferable:
- Modell:78012-95
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Drive IP rating:IP 30
- Max. flow rate per channel:7,4 ml/min
- Min. flow rate per channel:7,4 ml/min
- Open-head sensor:Nein
- Tubing sizes accepted:Drei-Stopp 0,13 mm ID auf 3,17 mm ID
- Washdown capable:Nein
- Antrieb:MS-CA
- Anzahl der Rollen:6
- Garantie:2 Jahre
- Series:MS-CA
- VE:1
- Pumpenkopf:Kassette
- Breite:8,3 cm
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:20 rpm
Frequently Bought Together