Masterflex® I/P® Digitales Modulares Präzisionspumpensystem, Avantor®
I/P Modulare Präzisionspumpe für Abwaschanwendungen mit Easy-Load-Kopf; 650 U/min, CH, 8000 ml/min, Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive, 77602-10 (I/P® Easy-Load Pumpenkopf, 165,1 mm, 362 mm, 177,8 mm, 650 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
MFLX77962-30-CH
2 year warranty
CE Compliant
IP66 washdown
Masterflex® I/P® Digitales Modulares Präzisionspumpensystem, Avantor®
MFLX77962-30-CH
2 year warranty
CE Compliant
IP66 washdown
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung an einer geeigneten Stelle mit modularem Design.
- Fördermenge 0,06 bis 8 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die Pumpendrehzahl an—Bestätigung der Drehzahleinstellung auf einen Blick
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich—Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen zur Erhöhung der Fördermenge bei einer Genauigkeit von ±0,25 % der Drehzahlregelung
- Membrantastatur zur einfachen Steuerung von Drehzahl, Drehrichtung und Start/Stopp im Voraus
I/P modulare Antriebe ermöglichen umkehrbares Pumpen und verleihen Ihnen die Flexibilität, Motor und Steuereinheit zu trennen. Diese präzisen modularen Antriebe haben kraftvolle Motoren, eine Drehzahlanzeige und ±eine Drehzahlregelung mit 0,25 % für eine genaue Durchflussregelung - ideal für Dosieranwendungen und kritische Transferanwendungen.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- Bezeichnung:I/P Modulare Präzisionspumpe für Abwaschanwendungen mit Easy-Load-Kopf; 650 U/min
- Höhe:165,1 mm
- Länge:362 mm
- Seq:13
- Pumpenkopf:77602-10 (I/P® Easy-Load Pumpenkopf
- Breite:177,8 mm
- Gehäusematerial:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:650 rpm
- Min. flow rate:60 ml/min
- Min. flow rate per channel:60 ml/min
- Open-head sensor:Nein
- Rohr:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Nein
- Anzahl der Kanäle:1
- Drive IP rating:IP 66
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Nein
- Antrieb:07591-30 (I/P® Digitaler modularer Antrieb zur Abspülung, wandmontiert mit ferngesteuertem E/A)
- Washdown capable:Ja
- Min. RPM:6 U/min
- Anti-Tropf:Nein
- Genauigkeit:±0,25% (1 U/min bei 650 U/min)
- Arbeitszyklus:Kontinuierlich
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77962-30-CH
- Modell:77962-30
- Pump series:I/P
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Current:4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
Services
- Bezeichnung
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00