Masterflex® L/S® Digitale Standard-Pumpensysteme, Avantor®
Product Details & Documents
Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche—Einrichtung und Betrieb sind so einfach sind wie nie zuvor!
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
- Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
- Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.
Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:144 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Bezeichnung:L/S Acht-Kanal, vier Rollen Kassettenpumpensystem; 115/230 VAC
- Höhe:215,9 mm
- Länge:436,4 mm
- Seq:02
- Pumpenkopf:07519-06 (L/S® Mehrkanal-Kassettenpumpe)
- Breite:210,8 mm
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:CH
- Included accessories:Acht kleine Kassetten (07519-80)
- Max. RPM:100 rpm
- Min. flow rate:0,0272 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0034 ml/min
- Open-head sensor:Nein
- Rohr:06447-34, 12/Pk (Tygon® E-LFL Schlauchsatz mit zwei Stopps, 1,42mm ID)
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Ja
- Anzahl der Kanäle:8
- Drive IP rating:IP 33
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Nein
- Antrieb:07522-30 (L/S® Digitaler Standardantrieb, 100 U/min)
- Washdown capable:Nein
- Min. RPM:0,02 U/min
- Anti-Tropf:Ja
- Genauigkeit:±0,1% (0,01 U/min bei 100 U/min)
- Arbeitszyklus:Kontinuierlich
- Max. flow rate per channel:18 ml/min
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77919-25-CH
- Modell:77919-25
- Pump series:L/S
- Anzahl der Rollen:4
- Tubing sizes accepted:Microbore-Schlauchsätze mit zwei Stopps
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
Services
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00