ContactUsLinkComponent
Masterflex® Präzisions-Konsolenpumpensysteme mit Easy-Load®-3-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC
Masterflex® Präzisions-Konsolenpumpensysteme mit Easy-Load®-3-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC
Catalog # MFLX77916-10-CH
CE Compliant
ISO9001
undefined
Masterflex® Präzisions-Konsolenpumpensysteme mit Easy-Load®-3-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche; 90 bis 260 VAC
Catalog # MFLX77916-10-CH
CE Compliant
ISO9001
About this item
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen—die digitale Anzeige ermöglicht eine präzise Steuerung.
  • Präzise und wiederholbare Einstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige der Drehzahl
  • Pumpen Sie die Flüssigkeit mit reversiblem Motor in beide Richtungen—perfekt für Spülschläuche
  • Wählen Sie Mehrkanalsysteme für einen synchronen Fluss aus allen Kanälen
  • Maximieren Sie Prozesse bei minimalem Platzbedarf, indem Sie spritzwassergeschützte, IP33-zertifizierte Laufwerke stapeln
  • Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp—entweder über die Folientastatur oder über die Fernbedienung
Diese L/S®-Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Geschwindigkeit bieten eine präzise Geschwindigkeitssteuerung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung. Das große LED-Display und die LED-Anzeigen bestätigen Motordrehzahl und Motorrichtung auf einen Blick. Im kompletten Pumpensystem ist alles enthalten, um mit dem Pumpen anfangen zu können.
  • Maximale Durchflussrate:
    480 ml/min
  • Leistung:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Genauigkeit:
    ±0,25% (1 U/min bei 600 und 300 U/min; 0,1 U/min bei 100 U/min)
  • Cloud-verbunden:
    Nein
  • Steuertyp:
    Variable Drehzahl Digital
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Min. flow rate:
    4,8 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Spannung:
    90 - 260 VAC
  • Bezeichnung:
    L/S Präzisions-Pumpensystem Easy-Load-3-Pumpenkopf; 6 bis 600 U/min, 90 bis 260V
  • Höhe:
    215,9 mm
  • Länge:
    352,6 mm
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77916-10
  • Duty cycle:
    Kontinuierlich
  • Anti-Tropf:
    Nein
  • Digital dispensing:
    Nein
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Max. flow rate per channel:
    480 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    4,8 ml/min
  • Min. RPM:
    6 U/min
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Remote I/O:
    4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
  • Reversible motor:
    Ja
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • Washdown capable:
    Nein
  • Current:
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Rohr:
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • Antrieb:
    07528-10 (L/S® Digitaler Antrieb mit variabler Geschwindigkeit und E/A-Fernsteuerung, 600 U/min)
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    77800-60 (L/S® Easy-Load-3-Pumpenkopf)
  • Breite:
    210,8 mm
  • Gehäusematerial:
    ABS plastic and aluminium
  • Electrical plug type:
    CH
  • Max. RPM:
    600 rpm
Frequently Bought Together