Sie können ihn dort platzieren, wo es für Sie praktisch ist. Ideal bei begrenztem Platz, für Hauben oder für Isolationskammern.
- Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt Antriebe der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an—Bestätigen Sie die Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in jede Richtung
- LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
- Wählen Sie zwischen Tischsteuerung oder wandmontierter Steuerung für Abspülantriebe
Modulare L/S® Antriebe besitzen eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen so die Flexibilität, Motor und Regler voneinander zu trennen. Präzise, modulare Antriebe mit leistungsstarken Motoren, einer Drehzahlanzeige und Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen.
Antriebe mit Tischsteuerung verfügen über ein spritzwassergeschütztes, spritzfestes Steuerungsgehäuse aus ABS-Kunststoff mit IP33 und Fernbedienung über DB9-Buchse auf der Rückseite der Steuerung. Das an der Wand montierte Gehäuse besteht aus pulverbeschichetem Aluminium und IP66/NEMA 4X zur Abspülung
Fernsteuerungsmöglichkeiten über eine wetterbeständige Verbindung an der Steuerung.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,25%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:4,8 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Modulare Präzisionspumpen mit Easy-Load-3-Kopf; 600 U/min
- Höhe:114,3 mm
- Länge:351,3 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77913-60
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:4,8 ml/min
- Min. RPM:6 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Richtung via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:Nein
- Current:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Rohr:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Antrieb:07557-00 (L/S® Digitaler Modularer Präzisionsantrieb mit Remote I/O und Tischregler)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77800-60 (L/S® Easy-Load-3-Pumpenkopf)
- Breite:111,3 mm
- Gehäusematerial:Painted steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm