Masterflex® L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® Precision Pump Head; 230 VAC
MFLX77910-65-CH
2 year warranty
Kompakte und preiswerte Pumpensysteme für allgemeine Transferanwendungen von Flüssigkeiten.
- Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
- Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
- Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen
- Ferngesteuerter Start/Stopp über einen DB9-Konnektor an der Rückseite des Antriebs
Wählen Sie ein praktisches Komplettsystem mit einer Katalognummer.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Genauigkeit:±5%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:230 VAC
- Bezeichnung:L/S® Pumpe mit Variabler Drehzahl mit Easy-Load®-Präzisions-Pumpenkopf; 230 VAC
- Höhe:133,4 mm
- Länge:292 mm
- Seq:29
- Environmentally Preferable:
- Modell:77910-65
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 22
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:16 ml/min
- Min. RPM:20 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/Stop
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Current:0,8 A
- Rohr:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Antrieb:07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 years
- VE:1
- Pumpenkopf:07514-10 (L/S® Easy-Load® Head)
- Breite:184 mm
- Gehäusematerial:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together