Masterflex® L/S® Analoger Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl mit Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche; 230 VAC
MFLX77910-55-CH
2 year warranty
Kompakte und preiswerte Pumpensysteme für allgemeine Transferanwendungen von Flüssigkeiten.
- Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
- Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
- Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen
- Ferngesteuerter Start/Stopp über einen DB9-Konnektor an der Rückseite des Antriebs
Wählen Sie ein praktisches Komplettsystem mit einer Katalognummer.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Genauigkeit:±5%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:230 VAC
- Bezeichnung:L/S® Analoger Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl mit Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche; 230 VAC
- Höhe:133,4 mm
- Länge:235,7 mm
- Seq:17
- Environmentally Preferable:
- Modell:77910-55
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 22
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:56 ml/min
- Min. RPM:20 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Remote I/O:Start/Stopp
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Nein
- Current:0,8 A
- Rohr:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Antrieb:07555-05 (L/S® Analoger Konsolenantrieb mit Variabler Drehzahl)
- Anzahl der Rollen:4
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77200-62 (L/S® Easy-Load-II-Pumpenkopf)
- Breite:228,6 mm
- Gehäusematerial:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together