Masterflex® Ismatec® Microflex Compact Single-Channel Pump, 300 rpm, 115/230 V
MFLX77122-34-CH
2 year warranty
Benutzerfreundliche Pumpen mit geringem Fluss, die reversibles Pumpen, Remote-Start/Stopp und schnelle Schlauchwechsel ermöglichen.
- Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Rollen aus Edelstahl (SS).
- Pumpen erlauben durchgehende Schlauchlängen für einen sauberen, ununterbrochenen Flussweg ohne Anschlüsse.
- Separater Einmal-Geschwindigkeitsdrehregler und cw/off/ccw-Schalter mit grüner LED-Betriebsanzeige – behält Geschwindigkeitseinstellung beim ein-/ausschalten oder Richtungswechsel der Pumpe
- Reversibler Permanentmagnet DC-Motor; Spülflüssigkeit vor oder nach dem Pumpen; Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen.
- Fernbedienungsanschlüsse auf der Rückseite der Pumpe; Start/Stopp-Pumpe mit Kontaktschluss.
Benutzerfreundliche Pumpen, die reversibles Pumpen, Fernsteuerungsfunktionen und schnelle Schlauchwechsel ermöglichen. Zur gleichmäßigen Flüssigkeitsförderung in Analysegeräten und anderen Laborpumpen-Anwendungen mit geringem Durchfluss. Schnell ladender Microflex-Pumpenkopf verfügt über eine durchschnittliche feste Okklusion für Schläuche; Keine Okklusionsanpassungen erforderlich.
- Maximale Durchflussrate:50 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Microflex Kompakte Einkanal-Pumpe, 300 U/min, 115/230 V
- Höhe:114 mm
- Länge:172 mm
- Seq:24
- Environmentally Preferable:
- Modell:77122-34
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 22
- Max. flow rate per channel:50 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,07 ml/min
- Min. RPM:50 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/Stop via Contact Closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
- Washdown capable:No
- Current:0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Antrieb:Compact Variable-Speed
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- Series:MICF
- VE:1
- Pumpenkopf:MICF
- Breite:134 mm
- Gehäusematerial:Painted steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:300 rpm
Frequently Bought Together