Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX07594-10-CH
- MFLX07594-00-CH
- Modell:
- 07594-10
- 07594-00
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Controller height:
- 119 mm (4,75")
- 140 mm (5,5")
- Controller IP rating:
- IP 66
- IP 33
- Controller length:
- 285 mm (10,1562")
- 263 mm (10,3437")
- Controller width:
- 279 mm (11")
- 211 mm (8,3281")
- Steuertyp:
- Digital einstellbare Geschwindigkeit
- Digital variable Drehzahl
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Motor:
- 280 W
- 280 W
- Motor height:
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- Motor hp:
- 3/8
- 3/8
- Motor IP rating:
- IP 66
- IP 33
- Motor length:
- 362 mm (14,25")
- 362 mm (14,25")
- Motor width:
- 178 mm (7")
- 178 mm (7")
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- I/P
- I/P
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Drehzahl:
- Variable
- Variable
- Speed control:
- ±0,1%
- ±0,1%
- Type of pump heads accepted:
- I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:
- Yes
- No
- Current:
- 4,5 A
- 4,5 A
- Frequenz:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spannung:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung an einer geeigneten Stelle mit modularem Design.
- Förderleistung 0,0006 bis 26 LPM mit I/P-Schläuchen—Förderleistung abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf, Anzahl der Pumpenköpfe und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsmodus an - Dauerbetrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopierabgabe oder Volumendosierung
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation—Spannung, Strom und Kontaktschluss - möglich
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung
- Dosierung nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopie—1 bis 9.999 Dosierzyklen; oder Zeitintervall von Ein/Aus-Zyklen (1 Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden pro Zyklus)
- Antidrip-Funktion gewährleistet Dosiergenauigkeit
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
- Reversibler Motor - Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen
- Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen für höhere Durchflussraten und für Mehrkanalanwendungen
Diese digitalen I/P®-Pumpen bieten Ihnen robuste Leistung und präzise digitale Steuerung. Diese voll ausgestatteten Antriebe sind ideal für den Flüssigkeitstransfer, die Abgabe und Dosierung in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen, wie z. B. in der Pharmazie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Molkereiindustrie, der chemischen Industrie und der Wasseraufbereitung.
Die Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Dosierintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Dosierzyklen für eine bequeme, automatische Dosierung nach Zeit oder Volumen einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Dosier- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Sperr-/Entsperrfunktion der Tastatur schützt die Einstellungen. Wählen Sie die Schlauchgröße und geben Sie die gewünschte Durchflussrate ein—der Antrieb stellt die gewünschte Drehzahl ein.
- Maximale Durchflussrate:19000 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital einstellbare Geschwindigkeit
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:I/P Digitaler Modularer Antrieb zur Abspülung mit ferngesteuertem E/A; 650 U/min
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:07594-10
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:Yes
- Min. RPM:0,1 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:3/8
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:Yes
- Current:4,5 A
- Motor:280 W
- Drehzahl:Variable
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2