Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Modular Drive, 6 to 600 rpm; 230 VAC
MFLX07559-05-CH
CE Compliant
2 year warranty
- Catalog No:
- MFLX07559-05-CH
- MFLX07559-15-CH
- Modell:
- 07559-05
- 07559-15
- Cloud-verbunden:
- Nein
- Nein
- Controller height:
- 87 mm (3,4")
- 87 mm (3,4")
- Controller IP rating:
- IP 33
- IP 33
- Controller length:
- 204 mm (8")
- 204 mm (8")
- Controller width:
- 164 mm (6,4")
- 164 mm (6,4")
- Steuertyp:
- Analoge variable Drehzahl
- Analoge variable Drehzahl
- Digital dispensing:
- No
- No
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 1 rpm
- Motor:
- 75 W
- 75 W
- Motor height:
- 115 mm (4,5")
- 115 mm (4,5")
- Motor hp:
- 1/10
- 1/10
- Motor IP rating:
- IP 21
- IP 21
- Motor length:
- 198 mm (7,8")
- 198 mm (7,8")
- Motor width:
- 97 mm (3,7968")
- 97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- None
- None
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Drehzahl:
- Variable
- Variable
- Speed control:
- ±2%
- ±2%
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Washdown capable:
- No
- No
- Current:
- 1,2 A
- 1,2 A
- Frequenz:
- 50 Hz
- 50 Hz
- Spannung:
- 230 VAC
- 230 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
Vielseitiger Antrieb mit variabler Drehzahl und einer breiten Durchflussspanne sowie einer einfachen Steuerung.
- Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von Pumpenkopfdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
- Ein separater Motor ist mit einer Steuereinheit über ein 1,9 m (6 ft) langes Kabel verbunden — platzieren Sie die Komponenten dort, wo es für Sie bequem ist oder wo Platz ist
- Drehzahlkontrolle pro Umdrehung und Ein-/Ausschalter mit grüner Kontrollleuchte - behalten Sie die Drehzahleinstellung bei, wenn Sie die Pumpe an-/ausschalten
- Der reversible 1/10 PS Motor hat einen sanften Start und Gegen-EMK für eine Drehzahlkontrolle von ± 2%
- Gefärbtes Stahlgehäuse mit IP33 Einstufung für Schutz vor vertikal fallendem Wasser
Die perfekte Verbesserung eines Antriebs mit fixierter Drehzahl. Diese Antriebe mit variabler Drehzahl bieten eine weite U/min-Spanne, ± 2 % Drehzahlregulierung und sind ETL- und CE-gelistet. Für mehr Flexibilität nehmen die Antriebe alle L/S Pumpenköpfe an.
: Inklusive 6-ft (1,8-m) Netzkabel; 115 VAC: U.S.-Standardstecker; 230 VAC: IEC 320/CEE22 Buchse—Die Pumpen werden mit einer auf das Zielland angepassten Kabel/Stecker-Kombination ausgeliefert.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:230 VAC; 50 Hz; 1,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Analoge variable Drehzahl
- Frequenz:50 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:230 VAC
- Bezeichnung:L/S Modular Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 20 bis 600 U/min, 230 VAC
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:07559-05
- Controller height:87 mm (3,4")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:204 mm (8")
- Controller width:164 mm (6,4")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Motor height:115 mm (4,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 21
- Motor length:198 mm (7,8")
- Motor width:97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:None
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±2%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Washdown capable:No
- Current:1,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variable
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together