Masterflex® L/S® Digital Precision Modular Drive with Remote I/O and Benchtop Controller, 6 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX07557-00-CH
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
About this item
Sie können ihn dort platzieren, wo es für Sie praktisch ist. Ideal bei begrenztem Platz, für Hauben oder für Isolationskammern.
- Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
- Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
- LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
- Spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse ist IP33-zertifiziert
- Fernbedienbar über DB25-Buchse auf der Rückseite der Steuerung
Modulare L/S® Antriebe besitzen eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen so die Flexibilität, Motor und Regler voneinander zu trennen. Präzise, modulare Antriebe mit leistungsstarken Motoren, einer Drehzahlanzeige und Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen.
Delivery: Enthält 6-ft (1,8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.
- Maximale Durchflussrate:3400 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Digital variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:L/S Modularer Präzisionsantrieb mit Remote I/O; 600 U/min
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07557-00
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,3437")
- Controller width:211 mm (8,3281")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Motor height:115 mm (4,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:273 mm (10,75")
- Motor width:97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:0,25%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:No
- Current:2,2 A
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variable
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:ABS plastic and aluminium controller; painted steel drive
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together