AuftragsverfolgungKontakt
Actinomycin D ≥99%
Bottle, 50 mg
Katalognr. APOSBIA0175-50MG
Giftig
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Actinomycin D ≥99%
Katalognr. APOSBIA0175-50MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  50-76-0
Actinomycin D ≥99%
Bottle, 50 mg
CAS Nummer:  50-76-0
Preis
207.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
  • CAS Nummer:50-76-0
  • Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00005033
  • Molekulargewicht:1255.5 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:251…253 °C
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:200-063-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    50 mg