ContactUsLinkComponent
Connection Box 100, Anschlussbox zur vereinfachten Installation, Steuerung und Regelung von ATEX VARIO Chemie-Membranpumpen mit Vakuum-Controller (VACUU·SELECT oder CVC 3000) und einem Vakuumsensor (beides separat erhältlich) 1 * 1 ST
Katalognr. VACU20635435
Anbieter:  VACUUBRAND
Connection Box 100, Anschlussbox zur vereinfachten Installation, Steuerung und Regelung von ATEX VARIO Chemie-Membranpumpen mit Vakuum-Controller (VACUU·SELECT oder CVC 3000) und einem Vakuumsensor (beides separat erhältlich) 1 * 1 ST
Katalognr. VACU20635435
Anbieter:  VACUUBRAND
Frequently Bought Together