Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, crystallising | Avantor

Dishes, crystallising

300 ml, 55 mm, 95 mm
Katalognr. KAVA632411624095
Anbieter:   Kavalier
Dishes, crystallising
Katalognr. KAVA632411624095
Anbieter:  Kavalier
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising

300 ml, 55 mm, 95 mm

Preis
SFr. 355.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass 3,3.

  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes

For a wide range of applications.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    95 mm
  • Kapazität:
    300 ml
  • Höhe:
    55 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..