ContactUsLinkComponent
Masterflex® Dosier-Magnetventil; 1/4" AD, 0-30VDC, 0,125"
Masterflex® Dosier-Magnetventil; 1/4" AD, 0-30VDC, 0,125"
Catalog # MFLX98650-34
CE Compliant
undefined
Masterflex® Dosier-Magnetventil; 1/4" AD, 0-30VDC, 0,125"
Catalog # MFLX98650-34
CE Compliant
About this item
Widersteht Drücken von bis zu 500 psi!
  • Verwendung zur kontinuierlichen Steuerung des Flüssigkeits- oder Gasdurchflusses
  • Ventile halten Drücken bis 500 psi stand
Eingangssignal von 0 bis 30 VDC—diese normalerweise geschlossenen Ventile öffnen sich und liefern Durchflussraten, die proportional zur Eingangsspannung sind. Die Ventilkonstruktion aus Edelstahl hält Drücken bis zu 500 psi stand. Maximale Flusstemperatur beträgt 122 °F (50 °C). Die maximale Umgebungstemperatur bei zeitweisem Gebrauch beträgt 130 °F (54 °C). Die Betätigungszeit beträgt 500 Millisekunden.
Benetzte Teile bestehen aus Edelstahl 316 und 416 und VITON®. Die Anschlüsse sind 1/4“-Klemmverschraubungen. Ventile enthalten eine 6“-Zuleitung.
Mit dem optionalen Steuermodul können Ventile ein Eingangssignal von 0 bis 5 VDC oder 4 bis 20 mA akzeptieren – ideal für die Verwendung mit Sendern oder Steuerungen. Das Steuermodul verfügt über eine DB9-Buchse (Kabel separat erhältlich) für Ein-/Ausgangssignale und benötigt eine 12 bis 30 VDC-Stromversorgung.
Basierend auf 10 psi Einlassdruck und atmosphärischem Auslass.
  • Verbindungstyp:
    Konus
  • Netzanschluss:
    0 - 30 VDC
  • Bezeichnung:
    Dosier-Magnetventil; 1/4" AD, 0-30VDC, 0,125"
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    98650-34
  • Tubing ext.Ø:
    0,25"
  • Width:
    3,5"
  • Höhe:
    3,5"
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Orifice:
    3,175 mm (0,125")
  • Tiefe:
    25,4 mm
  • VE:
    1
  • Cv:
    0,24
  • Inlet port:
    1/4"-Kompression
  • Max. flow rate for air:
    100000 ml/min
  • Max. flow rate for water:
    2873 ml/min
  • Outlet port:
    1/4"-Kompression
Frequently Bought Together