Masterflex® PTFE-Rückschlagventil, 1/2"-Öffnung, 1/2“-Innen-NPT
Catalog # MFLX98515-18
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Verwendung mit ätzenden und hochreinen Flüssigkeiten in vielen Anwendungen.
- Aus haltbarem PTFE hergestellt
Entwickelt für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität in der Chemie-, Mikroelektronik- und Erdölindustrie.
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,5 NPT(F)
- Max. Druck:50 psi
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Bezeichnung:PTFE-Rückschlagventil, 1/2"-Öffnung, 1/2“-Innen-NPT
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:98515-18
- Garantie:1 Jahr
- Orifice:12,7 mm (0,5")
- VE:1
- Inlet port:1/2" NPT(F)
- Outlet port:1/2" NPT(F)
Frequently Bought Together