Masterflex® Rückschlagventile, PTFE, Avantor®
PTFE-Rückschlagventil, 1/4"-Öffnung, 1/4“-Innen-NPT, NPT(F), 1/4" NPT(F), 1/4" NPT(F), 0,25 NPT(F)
Katalognr. MFLX98515-14
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Rückschlagventile, PTFE, Avantor®
Katalognr. MFLX98515-14
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Direkt zu
Product Details & Documents
Verwendung mit ätzenden und hochreinen Flüssigkeiten in vielen Anwendungen.
- Aus haltbarem PTFE hergestellt
Entwickelt für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität in der Chemie-, Mikroelektronik- und Erdölindustrie.
Technische Daten
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,25 NPT(F)
- Bezeichnung:PTFE-Rückschlagventil, 1/4"-Öffnung, 1/4“-Innen-NPT
- Seq:02
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" NPT(F)
- Cat. No.:MFLX98515-14
- Max. Temperatur:100 °C (212 °F)
- Modell:98515-14
- Max. Druck:50 psi
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- Garantie:1 Jahr