ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Cleargreen® PVC, 3/8" ID x 5/8" AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX96605-33
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Cleargreen® PVC, 3/8" ID x 5/8" AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX96605-33
Über diesen Artikel
Eliminiert die Geruchsübertragung auf Proben.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 3/8" ID x 5/8" OD
Eigenschaften: Durchsichtig, geruchsfrei, geringe Absorption von Wasser, niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen
Zertifizierte Konformität FDA-konform, USP-Klasse VI, 3A-konform, Reach-konform und RoHS-konform.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid.
  • Schlauch Außen-Ø:
    15,9 mm (0.375")
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,5 mm (0,375")
  • Wandstärke:
    3,175 mm
  • Max. temperature:
    73 °C (165 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Cleargreen® PVC, 3/8" ID x 5/8" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Ja
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    PVC
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together