Masterflex® Transferschlauch, Cleargreen® PVC, 5/6" ID x 7/16" AD; 50 Ft
Katalognr. MFLX96605-29
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Eliminiert die Geruchsübertragung auf Proben.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 5/6" ID x 7/16" OD
Eigenschaften: Durchsichtig, geruchsfrei, geringe Absorption von Wasser, niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen
Zertifizierte Konformität FDA-konform, USP-Klasse VI, 3A-konform, Reach-konform und RoHS-konform.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:11,2 mm (0,4375")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Cleargreen® PVC, 5/6" ID x 7/16" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PVC
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together