Masterflex® Transferschlauch, Schwarzes Gummi Vakuum, 3/8" ID x 7/8" AD; 25 ft
Katalognr. MFLX96143-09
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Für Vakuumanwendungen geeignet.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch eignet sich ideal für Vakuum- und Druckanwendungen in allgemeinen Labor- und Industrieanwendungen. Er hat eine dicke, flexible Wandung und einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °F (-18 bis 65 °C). Kann mit Ethylenoxid oder Autoklav sterilisiert werden für 30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar) sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:22,4 mm (0.875")
- Schlauch Innen-Ø:9,5 mm (0,375")
- Wandstärke:6,4 mm
- Max. Druck:3,3 bar (48 psi)
- Max. temperature:65 °C (150 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Transferschlauch, Schwarzes Gummi Vakuum, 3/8" ID x 7/8" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:96143-09
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–18 °C (0 °F)
- Working pressure:48 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Gummi
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together