Masterflex® Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/4" ID x 1/2" OD; 25 ft
Catalog # MFLX96143-05
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Für Vakuumanwendungen geeignet.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 1/4" ID x 1/2" OD
Dieser Schlauch eignet sich ideal für Vakuum- und Druckanwendungen in allgemeinen Labor- und Industrieanwendungen. Er hat eine dicke, flexible Wandung und einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °F (-18 bis 65 °C). Kann mit Ethylenoxid oder Autoklav sterilisiert werden für 30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar) sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:2,8 bar (41 psi)
- Max. temperature:65 °C (150 °F)
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Transferschlauch, Schwarzes Gummi Vakuum, 1/4" ID x 1/2" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:96143-05
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–18 °C (0 °F)
- Working pressure:41 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Gummi
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together