Masterflex® Transfer Tubing, Peroxide-Cured PTFE, Blue, 1/16" ID x 1/8" OD; 12 ft
Katalognr. MFLX96130-22
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle Identifikation von Leitungen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Ideal für dedizierte oder mehrere Leitungen—ermöglicht eine schnelle und einfache Leitungsidentifizierung.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Opak.
Zertifizierungen: Keine.
Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C).
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:3,2 mm (0.125")
- Schlauch Innen-Ø:1,6 mm (0,0625")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:25,5 bar (370 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Transferschlauch, Peroxidgehärtetes PTFE, Blau, 1/16" ID x 1/8" AD; 12 Ft
- Länge:3,7 m
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96130-22
- Length per pack:3,7 m (12 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Garantie:1 Month
- Working pressure:25,5 bar (370 psi)
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:PTFE
- VE:12 Feet
Frequently Bought Together