Masterflex® Polyethylenschlauch niedriger Dichte (LDPE), 1/4" x 3/8"; 100 FT
MFLX95876-05
Allgemeine Niederdruck- und Temperaturschläuche.
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Anwendungen: Allgemein niedriger Druck und niedrige Temperatur, Instrumentation, korrosive Atmosphäre und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
Eigenschaften: Breite Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und korrosive Atmosphäre mit guter Dimensionsstabilität. Durchscheinend.
Zertifizierung: FDA-konform (21 CFR 177.1520); gemäß USDA-Vorgaben
Temperaturbereich: -100 bis 175 °F (-73 bis 80 °C)
Sterilisation: Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:9,6 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:8,62 bar (125 psi)
- Max. temperature:79 °C (175 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Polyethylenschlauch niedriger Dichte (LDPE), 1/4" x 3/8"; 100 FT
- Länge:30,5 m
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–73 °C (–100 °F)
- Working pressure:8,62 bar (125 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:LDPE
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together