Masterflex® Transfer Tubing, Polyimide, 0.0445" ID x 0.0485" OD, 12"L; 5/PK
Katalognr. MFLX95820-10
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Hervorragende Temperaturbeständigkeit.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Schläuche sind ideal für den Einsatz als elektrische und thermische Isolatoren, für die Zuführung von Flüssigkeiten und Gasen oder als robuste Ummantelung für Glasfasern. Es bietet eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Strahlungs- und Abriebbeständigkeit sowie eine hohe Durchschlagsfestigkeit. Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen und NEMA-Standards. Der Schlauch hat einen Temperaturbereich von -418 bis 896 °F (-250 bis 480 °C). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.
- Schlauch Außen-Ø:1.232 mm (0,0485")
- Schlauch Innen-Ø:1,13 mm (0,0445")
- Wandstärke:0,051 mm
- Max. Druck:31 bar (450 psi)
- Max. temperature:480 °C (896 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Polyimid, 0,0445" ID x 0,0485 AD,12“ 5/PK
- Länge:0,3 m
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:95820-10
- Length per pack:1,5 m (5 ft.)
- Regulatory approvals:USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–250 °C (–418 °F)
- Garantie:3 Months
- Working pressure:31 bar (450 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Polymide
- VE:5
Frequently Bought Together