Masterflex® Transferschlauch, Polyimid, 0,0340" ID x 0,0380 AD,12“ 5/PK
Catalog # MFLX95820-07
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Hervorragende Temperaturbeständigkeit.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 0.0340" ID x 0.0380" OD
Die Schläuche sind ideal für den Einsatz als elektrische und thermische Isolatoren, für die Zuführung von Flüssigkeiten und Gasen oder als robuste Ummantelung für Glasfasern. Es bietet eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Strahlungs- und Abriebbeständigkeit sowie eine hohe Durchschlagsfestigkeit. Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen und NEMA-Standards. Der Schlauch hat einen Temperaturbereich von -418 bis 896 °F (-250 bis 480 °C). Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisierbar.
- Schlauch Außen-Ø:0.965 mm (0.038")
- Schlauch Innen-Ø:0,864 mm (0,034")
- Wandstärke:0,051 mm
- Max. Druck:37,9 bar (550 psi)
- Max. temperature:480 °C (896 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Polyimid, 0,0340" ID x 0,0380 AD,12“ 5/PK
- Länge:0,3 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:95820-07
- Length per pack:1,5 m (5 ft.)
- Regulatory approvals:USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–250 °C (–418 °F)
- Garantie:3 Monate
- Working pressure:37,9 bar (550 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Polymide
- VE:5
Frequently Bought Together