Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 3/8" ID x 5/8“ AD; 50 Ft
MFLX95710-60
CE certificate
Bleiben Sie konform bei Lebensmittelanwendungen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/8" ID x 5/8" OD
Dieser Schlauch ist Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte und Getränkeindustrieen. Zu den Eigenschaften gehören Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit; nicht alternd; nicht oxidierend; überlegene Säure- und Alkalibeständigkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -60 bis 275 °F (-51 bis 135 °C). Mit Autoklav sterilisieren.
- Schlauch Außen-Ø:16 mm (0.625")
- Schlauch Innen-Ø:9,5 mm (0,375")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:0,9 bar (13 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 3/8" ID x 5/8" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:95710-60
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:0,9 bar (13 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Tygon® A-60-F
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together