Masterflex® Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 1/4" ID x 3/8“ AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95710-30
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Bleiben Sie konform bei Lebensmittelanwendungen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte und Getränkeindustrieen. Zu den Eigenschaften gehören Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit; nicht alternd; nicht oxidierend; überlegene Säure- und Alkalibeständigkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -60 bis 275 °F (-51 bis 135 °C). Mit Autoklav sterilisieren.
- Schlauch Außen-Ø:9,6 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:0,7 bar (10 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 1/4" ID x 3/8" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:95710-30
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:0,7 bar (10 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Tygon® A-60-F
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together