ContactUsLinkComponent
Masterflex® Replacement Tubing Set, Silicone, 0.8, 1.6, and 3.0 mm ID
Katalognr. MFLX73160-54
undefined
Masterflex® Replacement Tubing Set, Silicone, 0.8, 1.6, and 3.0 mm ID
Katalognr. MFLX73160-54
Über diesen Artikel
Wählen Sie Schläuche basierend auf chemischer Kompatibilität, Durchflussrate und Ihrer aktuellen Pumpe.
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Zur Verwendung mit 73160-00 bis 73160-25
Wählen Sie zwischen Silikon-, Norpren- und Viton-Ersatzschläuchen für Ihre Peristaltikpumpe.
  • Maximale Durchflussrate:
    4 ml/min
  • Max. Druck:
    0,7 bar (10 psi)
  • Max. temperature:
    93 °C (200 °F)
  • Bezeichnung:
    Ersatz-Schlauchset, Silikon, 0,8, 1,6 und 3,0 mm ID
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    73160-54
  • Wetted materials:
    Polypropylene, silicone
  • Inlet connection:
    0,8, 1,6, 3,0 mm ID tubing
  • Outlet connection:
    0,8, 1,6, 3,0 mm ID tubing
  • Min. flow rate:
    0,03 ml/min
  • Garantie:
    3 Months
  • VE:
    1
  • Max. motor RPM:
    22 rpm
Frequently Bought Together