Masterflex® luer fitting, male luer lock x 1/4 hose barb, Rose, 25/pk"
MFLX45520-16
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Aus haltbarem Polyolefin hergestellt
In 6 Farben zur schnellen und einfachen Identifikation erhältlich: beere, rosa, gelb, hellgrün, violett und orange. Aus Polyolefin, eine transparente Alternative zu Polycarbonat, die kein Bisphenol-A (BPA) enthält.
Überlegene chemische Beständigkeit im Vergleich zu Polycarbonat. Sterilisation per Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid. Entspricht USP Klasse VI. Frei von tierischen Bestandteilen. Verpackungseinheit 25 Stück.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/4"
- Verbindungstyp:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Luer-Fitting, Luer-Lock mit Außenkegel x 1/4" Schlauchnippel, Rosa, 25/Pck
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male luer lock
- No. of ports:2
- VE:25
- Fitting material:CrystalVu
Frequently Bought Together