AuftragsverfolgungKontakt
Polypropylene Fitting Manifolds, Female NPT | Avantor
Polypropylene Fitting Manifolds, Female NPT
Polypropylen-Verteiler; 10 Ausgänge; 3/8" Einlass NPT(F), , 3,18 cm, 23,81 cm, 31,8 mm, PP,
Katalognr. MFLX31522-27
cUL Listed
CE Compliant
CSA Certified
IP65 washdown
UL Listed
Polypropylene Fitting Manifolds, Female NPT
Katalognr. MFLX31522-27
cUL Listed
CE Compliant
CSA Certified
IP65 washdown
UL Listed
Polypropylene Fitting Manifolds, Female NPT
Polypropylene Fitting Manifolds, Female NPT
Polypropylen-Verteiler; 10 Ausgänge; 3/8" Einlass NPT(F), , 3,18 cm, 23,81 cm, 31,8 mm, PP,
Preis
SFr. 64.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Expand your flow and line capacity.
  • Constructed of durable Polypropylene
Come in a variety of configurations—choose the number of ports and connections to suit your needs!
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Polypropylen-Verteiler; 10 Ausgänge; 3/8" Einlass NPT(F)
  • Höhe:
    31,8 mm
  • Länge:
    23,81 cm
  • Material:
    PP
  • Breite:
    3,18 cm
  • Cat. No.:
    MFLX31522-27
  • Mounting hole:
    0,2"
  • Inlet NPT(F):
    0,375"
  • Min. Temperatur:
    0 °C (32 °F)
  • Max. Druck:
    150 psi
  • No. of outlets:
    10
  • Max. temperature:
    99 °C (210 °F)
  • Garantie:
    Sofort einsatzbereite Systeme
  • Outlet NPT(F):
    0,25"