Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, 5/16" ID x 1/2" OD; 25 ft
Katalognr. MFLX06448-23
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Technische Daten
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Catalog No:
- MFLX06448-23
- MFLX06448-09
- MFLX06448-10
- MFLX06448-11
- MFLX06448-12
- MFLX06448-02
- MFLX06448-13
- MFLX06448-03
- MFLX06448-17
- MFLX06448-04
- MFLX06448-20
- MFLX06448-05
- MFLX06448-21
- MFLX06448-06
- MFLX06448-07
- MFLX06448-08
- Modell:
- 06448-23
- 06448-09
- 06448-10
- 06448-11
- 06448-12
- 06448-02
- 06448-13
- 06448-03
- 06448-17
- 06448-04
- 06448-20
- 06448-05
- 06448-21
- 06448-06
- 06448-07
- 06448-08
- Clarity:
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. Druck:
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1,4 bar (21 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 1,7 bar (25 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- Max. temperature:
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- Min. temperature:
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 10 psi
- 17 psi
- 10 psi
- 10 psi
- 10 psi
- 10 psi
- 14 psi
- 21 psi
- 13 psi
- 25 psi
- 17 psi
- 13 psi
- 17 psi
- 8 psi
- 12 psi
- 17 psi
- Derzeit ansehen
Technische Daten
Über diesen Artikel
Behält Form und bleibt sauber.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:2,4 mm
- Max. Druck:0,7 bar (10 psi)
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Gummi, 5/16" ID x 1/2" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:06448-23
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–26 °C (–15 °F)
- Working pressure:10 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Gum rubber
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together