Masterflex® Transferschlauch, Gummi, 1/4" ID x 7/16" AD; 25 ft
Katalognr. MFLX06448-20
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Behält Form und bleibt sauber.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:11,2 mm (0,4375")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:2,4 mm
- Max. Druck:1,8 bar (17 psi)
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Gummi, 1/4" ID x 7/16" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:06448-20
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–26 °C (–15 °F)
- Working pressure:17 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Gum rubber
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together