Masterflex® Transferschlauch, Gummi, 3/32" ID x 5/32" AD; 25 ft
Catalog # MFLX06448-13
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Behält Form und bleibt sauber.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/32" ID x 5/32" OD
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:4 mm (0,1562")
- Schlauch Innen-Ø:2,4 mm (0,0937")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:1 bar (14 psi)
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Gummi, 3/32" ID x 5/32" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:06448-13
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–26 °C (–15 °F)
- Working pressure:14 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Gum rubber
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together