Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, 5/16" ID x 1/2" OD; 25 ft
MFLX06448-11
Behält Form und bleibt sauber.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 5/16" ID x 1/2" OD
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:8 mm (0,3125")
- Wandstärke:2,4 mm
- Max. Druck:0,7 bar (10 psi)
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Gummi, 5/16" ID x 1/2" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:06448-11
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–26 °C (–15 °F)
- Working pressure:10 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Gum rubber
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together