Masterflex® Transferschlauch, Gummi, 3/16" ID x 5/16" AD; 25 ft
Catalog # MFLX06448-05
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Behält Form und bleibt sauber.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:8 mm (0,3125")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:0,9 bar (13 psi)
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Gummi, 3/16" ID x 5/16" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06448-05
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–26 °C (–15 °F)
- Working pressure:13 psi
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Gum rubber
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together