Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, 1/8" ID x 3/8" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06448-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Behält Form und bleibt sauber.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:9,6 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:3,2 mm (0,125")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,7 bar (25 psi)
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Transferschlauch, Gummi, 1/8" ID x 3/8" AD; 25 ft
- Länge:7,6 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06448-04
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–26 °C (–15 °F)
- Working pressure:25 psi
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Gum rubber
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together