ContactUsLinkComponent
Masterflex® PTFE-Nadelventile mit Mehrfachdrehung, 3/8" ID(F), Al-Gehäuse, 2800 mL/min Wasser
  MFLX06393-71
undefined
Masterflex® PTFE-Nadelventile mit Mehrfachdrehung, 3/8" ID(F), Al-Gehäuse, 2800 mL/min Wasser
  MFLX06393-71
Easily meter corrosive fluids or gases.
  • Constructed of durable PTFE
Maximum pressure is 75 psi; maximum temperature is +200 °F (+93 °C). Wetted parts are body and O-ring made of PTFE and CTFE valve spindle. Choose aluminum (Al) or 316 stainless steel (SS) body. Orifice is 0.125 inch.
  • Verbindungstyp:
    Schlauchverbinder
  • Bezeichnung:
    PTFE-Nadelventil mit Mehrfachdrehung, 3/8" Schlauch-ID, Al-Gehäuse, 2800 ml/min Wasser
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06393-71
  • Wetted materials:
    Aluminium, PTFE, CTFE
  • Innen-Ø Schlauch:
    0.375"
  • Garantie:
    1 Jahr
  • Orifice:
    3,18 mm (0,125")
  • VE:
    1
  • Inlet port:
    3/8“ Schlauchverbinder
  • Max. flow rate for air:
    55000 ml/min
  • Max. flow rate for water:
    2800 ml/min
  • Outlet port:
    3/8“ Schlauchverbinder
Frequently Bought Together