Burkle 5606-1000 Hand Operated Drum Pump with Spigot, PTFE/FEP, 95 cm inlet tube, 400 mL/stroke
Catalog # MFLX06043-98
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Sichere Übertragung von aggressiven Chemikalien.
- PTFE- und FEP-benetzte Materialien widerstehen aggressiven Chemikalien
- Absperrhahn hält gefährliche Dämpfe zurück und verhindert das Nachtropfen
Diese PTFE-Fasspumpen sind gegen starke Säuren, Basen, organische Stoffe und andere Chemikalien (mit Ausnahme von elementarem Fluor) beständig und eignen sich auch für die Förderung ultrareiner Flüssigkeiten. Je nach Anwendung können Sie zwischen Pumpen mit Auslauftülle und Auslaufschlauch wählen. Alle Modelle sind mit einem Absperrhahn ausgestattet und benötigen einen Adapter (separat zu bestellen).
- Förderleistung:2,5 strokes/L (9,5 strokes/gal.)
- Bezeichnung:Handbetriebene Fasspumpe mit Zapfhahn, PTFE/FEP, 95 cm Einlassschlauch, 400 mL/Hub
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:PTFE/FEP
- Outlet connection:Spigot
- Tube ext.Ø, inlet:3,2 cm (1,25")
- Tube length, inlet:95 cm (37,4")
- Garantie:15 Months
- VE:1
Frequently Bought Together