ContactUsLinkComponent
Masterflex® 3-Wege Direkthub-Magnetventil; 1/16 24VDC; 30 Psi max
Katalognr. MFLX01540-12
CE Compliant
undefined
Masterflex® 3-Wege Direkthub-Magnetventil; 1/16 24VDC; 30 Psi max
Katalognr. MFLX01540-12
CE Compliant
Über diesen Artikel
Ideal für die Verwendung mit hoch reinen oder korrosiven Flüssigkeiten.
  • Alle benetzten Teile bestehen aus inertem PTFE
  • Minimales Totvolumen reduziert Probleme mit eingeschlossenen Flüssigkeiten
Für 26“-Hg-Vakuum ausgelegt. Maximale Flusstemperatur beträgt 158 °F (70 °C). Alle Ventile haben eine 15“ Zuleitung. Ventile sind kompakt und leicht — sie können fast überall montiert werden. Ventile mit 1/16“-Öffnung haben Montagebohrungen nur a der Unterseite und Ventile mit 3/32“ und 5/32“-Öffnung haben Montagebohrungen an Ober- und Unterseite.
  • Verbindungstyp:
    UNF
  • Max. Druck:
    2 bar (30 psi)
  • Netzanschluss:
    24 VDC, 4 W
  • Bezeichnung:
    3-Wege Direkthub-Magnetventil; 1/16 24VDC; 30 Psi max
  • Seq:
    10
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    01540-12
  • Wetted materials:
    PTFE
  • Max. temperature:
    70 °C (158 °F)
  • Ansprechzeit:
    20 ms
  • Garantie:
    2 Jahre
  • Orifice:
    1,5875 mm (0,0625")
  • VE:
    1
  • Flow pattern:
    Drei-Richtungen
  • Inlet port:
    1/4"-28 UNF
  • Outlet port:
    1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together