ContactUsLinkComponent
Masterflex® 2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal geschlossene Ventile 5/32 24VDC
Masterflex® 2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal geschlossene Ventile 5/32 24VDC
Catalog # MFLX01540-08
CE Compliant
undefined
Masterflex® 2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal geschlossene Ventile 5/32 24VDC
Catalog # MFLX01540-08
CE Compliant
About this item
Ideal für die Verwendung mit hoch reinen oder korrosiven Flüssigkeiten.
  • Alle benetzten Teile bestehen aus inertem PTFE
  • Minimales Totvolumen reduziert Probleme mit eingeschlossenen Flüssigkeiten
Für 26“-Hg-Vakuum ausgelegt. Maximale Flusstemperatur beträgt 158 °F (70 °C). Alle Ventile haben eine 15“ Zuleitung. Ventile sind kompakt und leicht — sie können fast überall montiert werden. Ventile mit 1/16“-Öffnung haben Montagebohrungen nur a der Unterseite und Ventile mit 3/32“ und 5/32“-Öffnung haben Montagebohrungen an Ober- und Unterseite.
  • Verbindungstyp:
    NPT(F)
  • Portgröße:
    0,125 NPT(F)
  • Max. Druck:
    1,2 bar (18 psi)
  • Netzanschluss:
    24 VDC, 8 W
  • Bezeichnung:
    2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal geschlossene Ventile 5/32 24VDC
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    01540-08
  • Wetted materials:
    PTFE
  • Max. temperature:
    70 °C (158 °F)
  • Ansprechzeit:
    30 ms
  • Garantie:
    2 Jahre
  • Orifice:
    3,96748 mm (0,1562")
  • VE:
    1
  • Flow pattern:
    Zwei-Wege, Normal Geschlossen
  • Inlet port:
    1/8" NPT(F)
  • Outlet port:
    1/8" NPT(F)
Frequently Bought Together