Masterflex® 2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal geschlossen 1/16 12VDC
Katalognr. MFLX01540-01
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Über diesen Artikel
Ideal für die Verwendung mit hoch reinen oder korrosiven Flüssigkeiten.
- Alle benetzten Teile bestehen aus inertem PTFE
- Minimales Totvolumen reduziert Probleme mit eingeschlossenen Flüssigkeiten
Für 26“-Hg-Vakuum ausgelegt. Maximale Flusstemperatur beträgt 158 °F (70 °C). Alle Ventile haben eine 15“ Zuleitung. Ventile sind kompakt und leicht — sie können fast überall montiert werden. Ventile mit 1/16“-Öffnung haben Montagebohrungen nur a der Unterseite und Ventile mit 3/32“ und 5/32“-Öffnung haben Montagebohrungen an Ober- und Unterseite.
- Verbindungstyp:UNF
- Max. Druck:30 psi
- Netzanschluss:12 VDC, 4 W
- Bezeichnung:2-Wege Direkthub-Magnetventil; normal geschlossen 1/16 12VDC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:01540-01
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Ansprechzeit:20 ms
- Garantie:2 Jahre
- Orifice:1,5875 mm (0,0625")
- VE:1
- Flow pattern:Zwei-Wege, Normal Geschlossen
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together