Masterflex® Mischverteiler-Magnetventil, PTFE; 2 Ein/1 Aus; 12 VDC
Katalognr. MFLX01356-00
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Über diesen Artikel
Hält aggressiven Flüssigkeiten stand.
- Hervorragend für Systeme mit mehreren Flüssigkeiten oder Gasregelsysteme mit aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten
- Medienberührende Teile aus PTFE oder PEEK
- Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer
- Geeignet für Druck- oder Vakuumanwendung
Diese stromlos geschlossenen Magnetmischventile zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch, minimales Totvolumen und schnelle Reaktionszeiten für alle Ihre Mischanforderungen aus. Alle Ventile sind mit PTFE-beschichteten Zuleitungsdrähten im Format 15" (Maß 26) versehen. Spezialbestellungen sind möglich für Ventile mit unterschiedlichem Membran- und Gehäusematerial oder größeren Durchflusswerten.—Erfragen Sie nähere Informationen telefonisch.
- Verbindungstyp:UNF
- Max. Druck:Eingangsport: 20 psi / Gemeinsamer Port: 35 psi
- Netzanschluss:12 VDC, 2,6 W
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:Mischverteiler-Magnetventil, PTFE; 2 Ein/1 Aus; 12 VDC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:01356-00
- Wetted materials:PTFE
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Garantie:2 Jahre
- Orifice:1,5875 mm (0,0625")
- VE:1
- Flow pattern:2 Magnete, 2 Eingänge, 1 Ausgang
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together