ContactUsLinkComponent
Masterflex® Inertes In-Line Auslass-Rückschlagventil; 0.014 Cv, PEEK/Chemraz
  MFLX01355-04
undefined
Masterflex® Inertes In-Line Auslass-Rückschlagventil; 0.014 Cv, PEEK/Chemraz
  MFLX01355-04
Keine Wartung erforderlich!
  • Ideal für hohe Reinheit und niedrigen Druck
  • Keine Metallkomponenten – inerter Flusspfad
  • Keine Rückflussleckage bei einem Gegendruck von 0 bis 100 psi
  • 1/4-28 UNF-Gewindeanschlüsse
Im Gegensatz zu federbetätigten Rückschlagventilen, die den Strömungsweg einschränken oder behindern können, verfügt dieses In-Line-Rückschlagventil über einen glatten Strömungsweg, der Scherkräfte und Turbulenzen minimiert.
  • Verbindungstyp:
    UNF
  • Max. Druck:
    100 psi
  • Bezeichnung:
    Inertes In-Line Auslass-Rückschlagventil; 0,014 Cv, PEEK/Chemraz
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    01355-04
  • Wetted materials:
    PEEK
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Brechender Druck:
    0,23 psi
  • Cv:
    0014
  • Inlet port:
    1/4"-28 UNF
  • Outlet port:
    1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together