Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ 2001, 3/16" ID x 5/16" AD; 50 Ft
MFLX95716-11
CE certificate
Die extrem glatte, inerte Innenbohrung bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/16" ID x 5/16" OD
Dieser Schlauch ist ideal für allgemeine Laboranwendungen. Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen und sind ungiftig. FDA konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -51 bis 165 °F (-46 bis 73 °C). Kann mit Ethylenoxid oder Autoklav sterilisiert werden.
- Schlauch Außen-Ø:8 mm (0,3125")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:0,6 bar (9 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Transferschlauch, Versilon™ 2001, 3/16" ID x 5/16" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:95716-11
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–57 °C (–71 °F)
- Working pressure:0,6 bar (9 psi)
- Clarity:Opak
- Schlauchmaterial:Versilon™ 2001
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together