Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® SE-200 FEP-Lined, 1/8" ID x 1/4" OD; 500 Ft
Katalognr. MFLX95713-01
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Hält Proben geruchs- und geschmacksneutral.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 1/8" ID x 1/4" AD
- Vorratsrolle mit Schläuchen mit 500 Fuß pro Rolle
Zusammensetzung: Tygon® SE-200Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedosierung, Farb- und Lösungsmittelherstellung, HalbleiterverarbeitungMerkmale: Biobasiert, phthalatfrei. Flexibel, chemisch beständig, inert, kontaminiert nicht. Geruchlos, ungiftig und geschmacksneutral. KlarZertifizierungen: FDA konform für Kontakt mit NahrungsmittelnTemperaturbereich: -49 bis 165 °F (-45 bis 74 °C)Sterilisation: Ethylenoxid
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:3,2 mm (0,125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:5,9 bar (85 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® SE-200 FEP-Auskleidung, 1/8" ID x 1/4“ AD; 500 Ft
- Länge:152 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:95713-01
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:152 m (500 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;USP
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–45 °C (–49 °F)
- Working pressure:5,9 bar (85 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Versilon™ SE-200
- VE:500 Feet
Frequently Bought Together